Merck
SMB00087
Sigma-Aldrich
Visnadine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Cardine, Carduben, Carduben-S, Selva, Visnadin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.41
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H24O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h7-11,18-19H,6H2,1-5H3/t11-,18-,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVBNSPFBYXGREE-CXWAGAITSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Durate et al.
Planta medica, 63(3), 233-236 (1997-06-01)
Visnadine, an active principle extracted from the fruit of Ammi visnaga, exhibits peripheral and coronary vasodilator activities and has been used for the treatment of angina pectoris. The present study was undertaken to further characterize the inhibitory effects of visnadine
Amit Regev Krugwasser et al.
Journal of vision, 19(4), 14-14 (2019-04-06)
The sense of agency (SoA) is the sensation of control over our actions. SoA is thought to rely mainly upon the comparison of predictions regarding the sensory outcomes of one's actions and the actual sensory outcomes. Previous studies have shown
G Zgórka et al.
Journal of chromatography. A, 797(1-2), 305-309 (1998-05-16)
A new, simple and rapid solid-phase extraction method for the determination of furanochromones and pyranocoumarins in Ammi visnaga L. fruits and pharmaceuticals by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) was developed. The isolation of compounds examined was carried out on octadecyl