Fontos dokumentumok
SML0724
Bikaverin
from Fusarium subglutinans, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6,11-Dihydroxy-3,8-dimethoxy-1-methylbenzo[b]xanthene-7,10, 12-trione, Lycopersin, NSC 215139
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Fusarium subglutinans
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL (may require sonication and heating)
chloroform: 0.5 mg/mL
dichloromethane: 0.5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c4c1cc(cc4C)OC)=O)c(c3c(c2O)C(=O)C(=CC3=O)OC)O
InChI
1S/C20H14O8/c1-7-4-8(26-2)5-10-12(7)17(23)15-18(24)13-9(21)6-11(27-3)16(22)14(13)19(25)20(15)28-10/h4-6,24-25H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOQMSOSJEWBMHP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?