Fontos dokumentumok
SMB00445
Ganoderic acid A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,5,6,7,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptanoic acid, (7β,15α,25R)-7,15-Dihydroxy-3,11,23-trioxo-lanost-8-en-26-oic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its protective effects on hypoxia-induced rat cardiomyocytes (H9c2) cell injury
- as a reference standard to study its inhibitory and antiviral effects against groundnut bud necrosis virus (GBNV) infection in cowpea plants
- as a standard in Fourier transformed-infrared (FT-IR) spectroscopy for the analysis of secondary metabolites from Ganoderma lucidum
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?