Fontos dokumentumok
435800
Sigma-Aldrich
Licochalcone-A, Synthetic
An estrogenic flavonoid with anti-tumor and antiparasitic properties.
Szinonimák:
Licochalcone-A, Synthetic, (E)-3-[5-(1,1-Dimethyl-2-propenyl)-4-hydroxy-2-methoxyphenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(c(c1)O)C(C)(C)C=C)\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C21H22O4/c1-5-21(2,3)17-12-15(20(25-4)13-19(17)24)8-11-18(23)14-6-9-16(22)10-7-14/h5-13,22,24H,1H2,2-4H3/b11-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N
Általános leírás
An estrogenic flavanoid with anti-tumor and anti-parasitic properties. Shown to reduce Bcl-2 protein expression and induce apoptosis in several human cancer cell lines. Also induces cell differentiation and enhances the effect of paclitaxel and vinblastine chemotherapy. Reported to interfere with parasite mitochondrial electron transport chain and energy metabolism.
An estrogenic flavonoid with anti-tumor and antiparasitic properties. Shown to reduce Bcl-2 protein expression and induce apoptosis in several human cancer cell lines. Also induces cell differentiation, exhibits anti-tumor activity, and enhances the effect of Paclitaxel (Cat. No. 580555) and Vinblastine (Cat. No. 677175) chemotherapy. Reported to interfere with parasite mitochondrial electron transport chain and energy metabolism.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Anti-tumor and antiparasitic properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Elkészítési megjegyzés
Further dilute 1:10 with aqueous buffer or medium just prior to use.
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Rafi, M.M., et al. 2000. Anticancer Res. 20, 2653.
Zhai, L., et al. 1999. J. Antimicrob. Chemother. 43, 793.
Haraguchi, H., et al. 1998. Phytochemistry 48, 125.
Park, E.J., et al. 1998. Planta Med. 64, 464.
Chen, M., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother. 38, 1470.
Chen, M., et al. 1993. Antimicrob. Agents. Chemother. 37, 2550.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3