Merck
PHL84206
Chrysophanol 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Chrysophanol-8-O-β-D-glucopyranoside, Pulmatin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C21H20O9/c1-8-5-10-14(11(23)6-8)18(26)15-9(16(10)24)3-2-4-12(15)29-21-20(28)19(27)17(25)13(7-22)30-21/h2-6,13,17,19-23,25,27-28H,7H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMMOMSNMMDMSRB-JNHRPPPUSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)