Fontos dokumentumok
SMB01068
Licoricidin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(+)-Licoricidin, 7-O-Demethyllicorisoflavan A, Licorisoflavan B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
424.53
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C[C@H](Cc3c1cc(c(c3OC)CC=C(C)C)O)c2c(c(c(cc2)O)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C26H32O5/c1-15(2)6-8-19-22(27)11-10-18(25(19)29)17-12-21-24(31-14-17)13-23(28)20(26(21)30-5)9-7-16(3)4/h6-7,10-11,13,17,27-29H,8-9,12,14H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBRZTUJCDFSIHM-KRWDZBQOSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)