Fontos dokumentumok
SMB01000
Grandiflorenic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(4S,5R,9R)-5,9-Dimethyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadec-10-ene-5-carboxylic acid, Kaura-9(11),16-dien-18-oic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
molekulatömeg
300.44
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H28O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h6,14-15H,1,4-5,7-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14?,15-,18+,19+,20?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJIPNPHMQGDUBW-MZWQVCBVSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Grandiflorenic acid shows moderate cytotoxic (IC50 15μM in RAW264.7 cells) and antiplasmodial activities (IC50 23μM against P. falciparum).
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3