Merck
PHL82262
Steviol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(4α)-13-Hydroxykaur-16-en-18-oic acid, ent-13-Hydroxykauran-16-en-19-oic acid, NSC 226902
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFVOYBUQQBFCRH-VQSWZGCSSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)