Merck
SMB00144
Sigma-Aldrich
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H36O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
Általános leírás
Labdanolic acid is a key constituent of the acid fraction of Cistus ladaniferus. It is an easily isolable natural product.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Labdanolic acid acts as a synthetic precursor for active drimanes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)