Fontos dokumentumok
A2987
Atractylenolide III
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8β-Hydroxyasterolide, Codonolactone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Atractylodes macrocephala Koidz.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder or crystals
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C2C[C@H]3C(=C)CCC[C@]3(C)C[C@]2(O)OC1=O
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)8-15(17)12(7-11(9)14)10(2)13(16)18-15/h11,17H,1,4-8H2,2-3H3/t11-,14+,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBMORZZOJSDNRQ-GLQYFDAESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?