Merck
SMB00109
Sigma-Aldrich
Grindelic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
9,13-epoxylabd-7-en-15-oic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]13CC[C@@](C)(CC(O)=O)O3
InChI
1S/C20H32O3/c1-14-7-8-15-17(2,3)9-6-10-19(15,5)20(14)12-11-18(4,23-20)13-16(21)22/h7,15H,6,8-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t15-,18-,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLWWERNKTLITEF-MVJPYGJCSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Barbara Gierlikowska et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 534111-534111 (2021-02-05)
Aim of the study: Both nasal and bronchial epithelial cells have evolved sophisticated mechanisms involved in cellular response to bacterial infection. Recognition of pathogens by TLR receptors activate the NF-κB transcription factor, and lead to production of wide spectrum of