Merck
SMB01031
Sigma-Aldrich
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.32
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
264.32
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C[C@@H](C(=C)C1=O)C\C=C(\CC2OC(=O)C(C2)C)/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFKSQOIZZRZEFC-BZFAMWISSA-N
Általános leírás
Antheindurolide A, a sesquiterpene lactone, is commonly found in Anthemis indurata, Anthemis arvensis, and Anthemis cotula.
Alkalmazás
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, cell signaling, metabolomics and phytochemical research.
Tulajdonságok és előnyök
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)