Fontos dokumentumok
SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol
≥95%
Szinonimák:
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerol 1,2-dimyristate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycerol, DMG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
funkcionális csoport
ketone
lipidtípus
neutral glycerides
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
WGK
WGK 3