Merck
572535
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-distearate-3-octanoate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerol, Glyceryl 1,2-dioctadecanoate-3-octanoate-1-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC46H90O6
Molekulatömeg:
752.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)