Merck
PHL80994
Geraniin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H28O27
CAS-szám:
Molekulatömeg:
952.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@]2(C([C@@H]3c4c1c(c(cc4C(=O)OC5C6OC(=O)c7c(c(c(c(c7)O)O)O)c8c(cc(c(c8O)O)O)C(=O)OCC(OC5OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)C6OC(=O)C3=CC2=O)O)O)(O)O)O
InChI
1S/C41H28O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)48)34(54)67-39-33-32-30(64-38(58)12-6-19(47)41(61)40(59,60)23(12)22-11(37(57)66-33)5-17(46)27(51)31(22)68-41)18(63-39)7-62-35(55)9-3-15(44)25(49)28(52)20(9)21-10(36(56)65-32)4-16(45)26(50)29(21)53/h1-6,18,23,30,32-33,39,42-46,48-53,59-61H,7H2/t18?,23-,30?,32?,33?,39?,41-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQQBXPCJFAKSPG-CFJALHDPSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)