Merck
SML0336
Sigma-Aldrich
Rosavin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rosavin is a benzyl propylene based glycoside and is used in treating pulmonary fibrosis. Rosavin elicits inhibition of expression of tumor necrosis factor based apoptosis in Jurkat T cells.
Rosavin is a well-known glycoside antioxidant from Rhadiola rosea (Golden Root, or Arctic Root) that exhibits antidepressant, anxiolytic and adaptogenic properties.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Protective effects of Rosavin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis via suppressing fibrotic and inflammatory signaling pathways in mice
Xin X, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 115, 108870-108870 (2019)
Assessing the quality and potential efficacy of commercial extracts of Rhodiola rosea L. by analyzing the salidroside and rosavin content and the electrophysiological activity in hippocampal long-term potentiation, a synaptic model of memory
Dimpfel W, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 425-425 (2018)