Fontos dokumentumok
B9636
S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Szinonimák:
Benfotiamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2