Fontos dokumentumok
SBR00015
AEBSF Ready Made Solution
Szinonimák:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97%
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
protect from light
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)