101500
AEBSF, Hydrochloride
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
Szinonimák:
AEBSF, Hydrochloride
Teszt
>97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
chymotrypsin
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast