324890
E-64 Protease Inhibitor
The E-64 Protease Inhibitor, also referenced under CAS 66701-25-5, controls the biological activity of E-64 Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
E-64 Protease Inhibitor, (2 R,3 R)-3-(( S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L- trans-3-Carboxyoxira, (2R,3R)-3-((S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L-trans-3-Carboxyoxiran-R
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 20 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
cysteine proteases
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Barrett, A.J. 1982. Biochem. J.201, 189.
WGK
WGK 3