OP95
Anti-BRCA2 (Ab-1) Mouse mAb (2B)
liquid, clone 2B, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA2(675)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation (2 µg)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
MCF7 cells
Egyéb megjegyzések
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Marmorstein, L.Y., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13869.
Connor, F., et al. 1997. Nat. Genet.17, 423.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 804.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev.11, 1226.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6927.
Rajan, J.V., et al. 1997. Dev. Biol.184, 385.
Suzuki, A., et al. 1997. Genes Dev.11, 1242.
Wong, A.K.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 31941.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin. Oncol.23, 1.
Goggins, M., et al. 1996. Cancer Res.56, 5360.
Stratton, M.R. 1996. Hum. Mol. Genet.5, 1515.
Tavtigian, S.V., et al. 1996. Nat. Genet.12, 333.
Rajan, J.V., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13078.
Spillman, M.A. and A.M. Bowcock. 1996. Oncogene13, 1639.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cancer Res.56, 4590.
Wooster, R., et al. 1995. Nature378, 789.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1