Fontos dokumentumok
SAB5702093
Sigma-Aldrich
Anti-Transferrin Antibody, clone 1S7G8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
HEL-S-71p,PRO1557,PRO2086,TFQTL1,TF,Transferrin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
1S7G8, monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
1S7G8, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
77 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.657 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
PSDGPSVACVKKASYLDCIRAIAANEADAVTLDAGLVYDAYLAPNNLKPVVAEFYGSKEDPQTFYYAVAVVKKDSGFQMNQLRGKKSCHTGLGRSAGWNIP
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TF(7018)
Általános leírás
This gene encodes a glycoprotein with an approximate molecular weight of 76.5 kDa. It is thought to have been created as a result of an ancient gene duplication event that led to generation of homologous C and N-terminal domains each of which binds one ion of ferric iron. The function of this protein is to transport iron from the intestine, reticuloendothelial system, and liver parenchymal cells to all proliferating cells in the body. This protein may also have a physiologic role as granulocyte/pollen-binding protein (GPBP) involved in the removal of certain organic matter and allergens from serum. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Transferrin (P02787).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IHC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)