SAB1301619
ANTI-COXI (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
COI, COXI, Cytochrome c oxidase polypeptide I, Cytochrome c oxidase subunit 1, MT-CO1, MTCO1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
57041 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COX1(4512)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg