Fontos dokumentumok
T2027
Anti-Transferrin antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-HEL-S-71p, Anti-PRO1557, Anti-PRO2086, Anti-TFQTL1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TF(7018)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- in quantitative precipitin assay
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)