AB3487
Anti-Transferrin Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TF(7018)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Metabolism
Liver Physiology
ELISA, direct: 0.1 μg/mL
It is expected that the antibody will also work for immunocytochemistry and immunohistochemistry. Specific reactivity has not been confirmed.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2