SAB5600096
Anti-His-Tag Chimeric antibody, Human Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMH01, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-His tag antibody
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RMH01, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
capture ELISA: 0.1-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2