Fontos dokumentumok
SAB4600048
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 488A conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
33D10.D2.G8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotípus
IgG1κ
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 515 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)