SAB5300165
Monoclonal Anti-OVA antibody produced in mouse
clone 3G2E1D9, ascites fluid
Szinonimák:
N/A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G2E1D9, monoclonal
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against OVA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3