SAB5200017
Monoclonal Anti-HIF-1 α antibody produced in mouse
clone ESEE122, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-ARNT interacting protein, Anti-HIF1 alpha, ESEE122, Anti-HIF1A, Anti-Hypoxia inducible factor 1 alpha, Anti-MOP1, Anti-PASD8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ESEE122, monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
bovine, mouse, human, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Hif1a(15251)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)