ABE279
Anti-HIF-1α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, HIF-1 alpha, HIF1 alpha, Member of PAS protein 1, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible fact
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HIF-1α on 10 µg of cobalt chloride untreated and treated MCF-7 cell lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cobalt chloride untreated and treated MCF-7 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1