SRP2097
HIF-1 α, C-terminal activation domain (776-826 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
HIF-1alpha, HIF1, HIF1-alpha, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥85% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~6.7 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
700 μg/mL
szín
colorless to clear
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)