MABC1132
Anti-PD-1 Antibody, clone G4
clone G4, from hamster(Armenian)
Szinonimák:
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
hamster (Armenian)
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
G4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Pdcd1(18566)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-1 in Flow Cytometry applications (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PD-1 in 1X10E6 EL4 T lymphoma cells.