HPA038002
Anti-METTL14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-KIAA1627, Anti-Methyltransferase like 14
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
immunogén szekvencia
RSWNMDSRLQEIRERQKLRRQLLAQQLGAESADSIGAVLNSKDEQREIAETRETCRASYDTSAPNAKRKYLDEGETDEDKMEEYKDELEMQQDEE
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... METTL14(57721)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Anti-METTL14 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.
- cross-linking and RNA immunoprecipitation (CLIP)
- western blot
- immunohistochemical analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)