SAB4300411
Anti-BRCA1 (Ab-1524) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-BRCAI antibody produced in rabbit, Anti-BRCC1 antibody produced in rabbit, Anti-IRIS antibody produced in rabbit, Anti-PSCP antibody produced in rabbit, Anti-breast cancer 1, early onset antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~220 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(Y-P-S-Q-E)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Related Categories
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1