SAB2702136
Monoclonal Anti-BRCA1 antibody produced in mouse
Szinonimák:
PNCA4, PPP1R53, PSCP, RNF53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B4
monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
220 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
1.36 mg/mL
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás