Fontos dokumentumok
SAB4200468
Anti-JAM-A antibody, Mouse monoclonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-CD321, Monoclonal Anti-F11 receptor, Monoclonal Anti-F11R, Monoclonal Anti-JAM, Monoclonal Anti-JAM1, Monoclonal Anti-JAMA, Monoclonal Anti-JCAM, Monoclonal Anti-KAT, Monoclonal Anti-PAM-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
J10.4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 37 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... F11R(50848)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- staining for confocal microscopy
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)