MABC161
Anti-BRCA1 Antibody, clone MS13
clone MS13, from mouse
Szinonimák:
Breast cancer type 1 susceptibility protein, RING finger protein 53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MS13, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected BRCA1 in HeLa and A431 cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BRCA1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1