MABC199
Anti-BRCA1 Antibody, clone MS110
clone MS110, from mouse
Szinonimák:
Breast cancer type 1 susceptibility protein, RING finger protein 53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MS110, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated BRCA1 in IP (Wilson, C. A., et al. (1999). Nat Genet. 21(2):236-240.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BRCA in ovarian cancer and breast cancer tissues (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126; Wilson, C. A., et al. (1999). Nat Genet. 21(2):236-240.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BRCA1 in a variety of certain cell lines (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126.).
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BRCA1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa nuclear extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1