SAB5700188
Anti-BRCA1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
BRCA1, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RNF53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
202-210
78-85
7
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
1.57 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1