MAB4132
Anti-BRCA1 Antibody, clone BR64
clone BR64, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BR64, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Related Categories
Egyediség
BRAC1 is 220kDa.
*BRCA1 is covered under U.S. patents 5,747,282, 5,753,441 and 6,162,897.
Immunogén
Alkalmazás
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2