Fontos dokumentumok
SAB4200823
Anti- Protease-7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Omptin, Outer membrane protein 3B, Protease A, Protease VII
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
leírás
Research area: Microbiome
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
E. coli, Shigella flexneri
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)