LSKMAGS08
PureProteome Magnetic Stand
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Szinonimák:
Magnetic Bead Stand, Magnetic Separation Stand
About This Item
Javasolt termékek
material
self-standing
Jellemzők
binder
gyártó/kereskedő neve
PureProteome
technika/technikák
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Cell Culture
Tulajdonságok és előnyök
- Enables reproducible process
- Comparable results with standard protocols
Jogi nyilatkozat
Cikkek
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Elúciós technikák összehasonlítása FLAG® tag fehérjék kisléptékű fehérjetisztításához anti-FLAG® M2 mágneses gyöngyökkel.