MAC112
Anti-S•Tag fusion protein Antibody
clone 26A4.1.2, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
26A4.1.2, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitate S•Tag fusion proteins in IP.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected S•Tag fusion proteins in 5 µL of Posi-Tag Epitope Tag Control.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Posi-Tag Epitope Tag Control
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1