MABC595
Anti-VEGF 165b Antibody, clone 56/1
clone 56/1, 1 mg/mL, from mouse
Szinonimák:
Vascular endothelial growth factor 165b, Vascular endothelial growth factor 165, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
56/1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of a representative lot detected detected VEGF 165b in tumor cells of human prostate cancer tissue.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant VEGF 165b protein (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected VEGF 165b in human eye tissue lysate (Perrin, R.M., et al. (2005) Diabetologia. 48: 2422–2427).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected VEGF 165b in Mouse mesentery tissue (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected VEGF 165b in tumor tissue sections (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: A representative lot of this antibody detected VEGF 165b by ELISA on tumor tissue samples & tumor cell lines (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: A representative lot of this antibody detected VEGF 165b by ELISA on recombinant protein VEGF 165b (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected VEGF 165b in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Additional uncharacterized bands may be visible in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1