Fontos dokumentumok
V1385
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Szinonimák:
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤35 ng/mL ED50
molekulatömeg
predicted mol wt ~100 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FLT1(2321)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3