Merck
ABK0018
AfliBridge ELISA
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
antitest forma
purified antibody
Minőségi szint
faj reaktivitás
mouse, human
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A Protein Conformational Array (PCA) in a sandwich ELISA format where the plate is coated with a panel of antibodies raised against peptides derived from the full-length protein sequence of Aflibercept. Taken individually, each of these antibodies is strongly antigenic to the peptide sequence that was used in its production. However, when these peptides are incorporated into a full length correctly folded protein, the antigenicity of many of them is masked by the three-dimensional structure of the protein and only a limited number of the antibodies respond. The result is a histogram which can be likened to a ‘fingerprint′ for correctly folded Aflibercept. For a Eylea Biosimilar, if the protein is correctly folded and glycosylated, the ‘fingerprint′ will match that of Aflibercept. If it is not correctly folded, previously masked peptide sequences will be exposed and will be recognized by the antibody made to that exposed sequence. In this way, changes in the ‘fingerprint′ generated by the ELISA will point out differences between the Biosimilar and authentic Aflibercept.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Egyéb megjegyzések
ELISA kit contains 3 96-well microplates and all the components necessary to complete an ELISA test.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)