Fontos dokumentumok
SAB4200799
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13C4, monoclonal
leírás
Research area: Microbiome
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
E. coli
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)