SAB4200844
Anti-Cholera toxin, B Subunit (CTxB) antibody, Mouse monoclonal
clone CTxB-24, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-toxB
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CTxB-24, monoclonal
leírás
Research area: Microbiome
faj reaktivitás
Vibrio cholerae
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using His-tagged recombinant Cholera Toxin B subunit
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1