Fontos dokumentumok
C9903
Cholera Toxin B subunit
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Szinonimák:
CTB
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cholera Toxin B subunit, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~12 kDa
összetétel
Protein, ~5% Lowry
szennyeződések
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for macrophage stimulation and i.p. injection in a study to determine the endotoxin sensitivity of Caspase-4.
- in transganglionic and retrograde tract-tracing method combined with dual-immunofluorescence histochemistry of adult rat Vmes neuron cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.