Fontos dokumentumok
SAB4200223
Anti-phospho-TDP-43 [pSer409] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and A431 cell lysates
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer409)
Géninformáció
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1